3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-(5,6,6-Trimethyl-2-norbornyl)-cyclohexanol, isobornylcyclohexanol, 2-Chloro-4-formyltoluene
OR13197-1G
OR13197-25G
OR13197-5G
APOSOR13197-1GEA
0
CHF
APOSOR13197-1G
APOSOR13197-25G
APOSOR13197-5G
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₇ClO MW: 154,593 g/mol Siedepunkt: 232 °C Melting Pt: 27…31 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06411284 CAS-Nummer: 3411-03-8 |