ω-Bromacetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR13196-100G
OR13196-25G
APOSOR13196-100GEA
112
CHF
APOSOR13196-100G
APOSOR13196-25G
ω-Bromacetophenon 97%
ω-Bromacetophenon
Formel:
(C₆H₅)C(O)CH₂Br Melting Pt: 48…51 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00000195 CAS-Nummer: 70-11-1 EINECS: 200-724-9 UN: 2645 ADR: 6.1,II |