3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronsäure 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-(3-Boronophenyl)acrylic acid, 3-(2-Carboxyvinyl)benzeneboronic acid
OR13173-1G
OR13173-5G
APOSOR13173-1GEA
95.8
CHF
APOSOR13173-1G
APOSOR13173-5G
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronsäure 97+%
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₉BO₄ MW: 191.98 g/mol Melting Pt: 218 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01075738 CAS-Nummer: 216144-91-1 |