α,4-Dibromtoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-4-(bromomethyl)benzene
OR13169-100G OR13169-25G OR13169-500G
APOSOR13169-100GEA 131 CHF
APOSOR13169-100G APOSOR13169-25G APOSOR13169-500G
α,4-Dibromtoluol 98%
α,4-Dibromtoluol
Formel: C₇H₆Br₂
Siedepunkt: 115…124 °C/12mmHg
Melting Pt: 60…64 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000179
CAS-Nummer: 589-15-1
EINECS: 209-636-5
UN: 3261
ADR: 8,II