4-Propoxycinnamic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR13168-1G
OR13168-5G
APOSOR13168-1GEA
0
CHF
APOSOR13168-1G
APOSOR13168-5G
4-Propoxycinnamic acid
4-Propoxycinnamic acid
Formel:
C₁₂H₁₄O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00995149 CAS-Nummer: 69033-81-4 |