3-(2-Carboxyethyl)phenylboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-(2-Carboxyethyl)benzeneboronic acid, 3-(3-Boronophenyl)propanoic acid
OR13162-1G
OR13162-5G
APOSOR13162-1GEA
269
CHF
APOSOR13162-1G
APOSOR13162-5G
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronsäure 96%
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BO₄ MW: 193.99 g/mol Melting Pt: 166…169 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115649 CAS-Nummer: 693803-17-7 |