3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(3-(3-Methoxy-3-oxopropyl)phenyl)boronic acid
OR13161-1G
OR13161-5G
APOSOR13161-1GEA
194
CHF
APOSOR13161-1G
APOSOR13161-5G
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid 98%
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
Formel:
C₁₀H₁₃BO₄ MW: 208,02 g/mol Melting Pt: 96…100 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD04115648 CAS-Nummer: 833472-82-5 |