3-(3-Phenoxyphenyl)acrylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
trans-3-Phenoxycinnamic acid
OR13152-1G
OR13152-500MG
APOSOR13152-1GEA
107
CHF
APOSOR13152-1G
APOSOR13152-500MG
3-(3-Phenoxyphenyl)acrylic acid
3-(3-Phenoxyphenyl)acrylic acid
Formel:
C₁₅H₁₂O₃ MW: 240,26 g/mol Melting Pt: 114…115 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00736661 CAS-Nummer: 77124-20-0 |