5-[(3-Methylbenzyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Amino-5-(3-methylbenzylthio)-1,3,4-thiadiazole
OR13144-250MG OR13144-500MG
APOSOR13144-250MGEA 87 CHF
APOSOR13144-250MG APOSOR13144-500MG
5-[(3-Methylbenzyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
5-[(3-Methylbenzyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
Formel: C₁₀H₁₁N₃S₂
Melting Pt: 127…129 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00448333
CAS-Nummer: 299442-42-5