2-Brombenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: o-Bromobenzaldehyde
OR13136-100G OR13136-25G
APOSOR13136-100GEA 29.7 CHF
APOSOR13136-100G APOSOR13136-25G
2-Brombenzaldehyd
2-Brombenzaldehyd
Formel: C₇H₅BrO
MW: 185.02 g/mol
Siedepunkt: 228…230 °C
Melting Pt: 16…21 °C
Dichte: 1.585 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 95 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003300
CAS-Nummer: 6630-33-7
EINECS: 229-622-2