1,3-Dibrombenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13132-100G OR13132-25G
APOSOR13132-100GEA 34.8 CHF
APOSOR13132-100G APOSOR13132-25G
1,3-Dibrombenzol 98%
1,3-Dibrombenzol
Formel: C₆H₄Br₂
Siedepunkt: 218…220 °C
Melting Pt: –7 °C
Dichte: 1.952 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 93 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000078
CAS-Nummer: 108-36-1
EINECS: 203-574-2
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable