1,3,5-Triethinylbenzol 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR13102-1G OR13102-5G OR13102-10G
APOSOR13102-1GEA 26.2 CHF
APOSOR13102-1G APOSOR13102-5G APOSOR13102-10G
1,3,5-Triethinylbenzol 98+%
1,3,5-Triethynylbenzene
Formel: C₁₂H₆
Melting Pt: 105…107 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00068621
CAS-Nummer: 7567-63-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III