Bis(4-bromophenyl)acetylene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,2-Bis(4-bromophenyl)ethyne
OR13096-1G OR13096-25G OR13096-5G
APOSOR13096-1GEA 26.2 CHF
APOSOR13096-1G APOSOR13096-25G APOSOR13096-5G
Bis(4-bromophenyl)acetylene
Bis(4-bromophenyl)acetylene
Formel: C₁₄H₈Br₂
MW: 336,03 g/mol
Melting Pt: 183…187 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00185147
CAS-Nummer: 2789-89-1