4-Amino-2-brompyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Bromo-4-pyridylamine, 2-Bromopyridin-4-amine
OR13064-25G
OR13064-5G
OR13064-100G
APOSOR13064-25GEA
108
CHF
APOSOR13064-25G
APOSOR13064-5G
APOSOR13064-100G
4-Amino-2-brompyridin
4-Amino-2-bromopyridine
Formel:
C₅H₅BrN₂ MW: 173,01 g/mol Melting Pt: 92…99 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01646061 CAS-Nummer: 7598-35-8 |