5-Brompicolinamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromopyridine-2-carboxamide
OR13060-1G OR13060-5G OR13060-250MG
APOSOR13060-1GEA 59.2 CHF
APOSOR13060-1G APOSOR13060-5G APOSOR13060-250MG
5-Brompicolinamid 97%
5-Brompicolinamid
Formel: C₆H₅BrN₂O
MW: 201.0200 g/mol
Melting Pt: 218…220 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04066715
CAS-Nummer: 90145-48-5