4-Hydroxy-6-methylcoumarin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR13053-1G
OR13053-5G
APOSOR13053-1GEA
71.5
CHF
APOSOR13053-1G
APOSOR13053-5G
4-Hydroxy-6-methylcoumarin
4-Hydroxy-6-methylcoumarin
Formel:
C₁₀H₈O₃ Melting Pt: 261…264 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00085738 CAS-Nummer: 13252-83-0 |