4-Aminophenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
OR13050-1G
OR13050-25G
OR13050-5G
APOSOR13050-1GEA
26.2
CHF
APOSOR13050-1G
APOSOR13050-25G
APOSOR13050-5G
4-Aminophenylboronsäurepinakolester
4-Aminophenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₈BNO₂ MW: 219.09 g/mol Melting Pt: 165…171 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD02093721 CAS-Nummer: 214360-73-3 |