4-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13043-1G OR13043-5G OR13043-25G
APOSOR13043-1GEA 26.2 CHF
APOSOR13043-1G APOSOR13043-5G APOSOR13043-25G
4-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid 98%
4-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₅N₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00047383
CAS-Nummer: 20737-41-1