4-Brom-1-naphthylamin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR13038-100G
OR13038-25G
OR13038-5G
APOSOR13038-100GEA
107
CHF
APOSOR13038-100G
APOSOR13038-25G
APOSOR13038-5G
4-Brom-1-naphthylamin
4-Brom-1-naphthylamin
Formel:
C₁₀H₈BrN Melting Pt: 102…103 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00004023 CAS-Nummer: 2298-07-9 EINECS: 218-944-9 |