(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)essigsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)acetic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenylacetic acid
OR13021-1G
OR13021-25G
OR13021-5G
APOSOR13021-1GEA
40.1
CHF
APOSOR13021-1G
APOSOR13021-25G
APOSOR13021-5G
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)essigsäure 99%
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)essigsäure
Formel:
C₁₀H₁₂O₅ MW: 212,2 g/mol Melting Pt: 127…131 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016834 CAS-Nummer: 4385-56-2 EINECS: 224-494-4 |