4-Pyridin-3-ylpiperidin-4-ol dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12982-1G OR12982-250MG
APOSOR12982-1GEA 36.7 CHF
APOSOR12982-1G APOSOR12982-250MG
4-Pyridin-3-ylpiperidin-4-ol dihydrochloride
4-Pyridin-3-ylpiperidin-4-ol dihydrochloride
Formel: C₁₀H₁₆Cl₂N₂O
MW: 251,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16988629
CAS-Nummer: 50461-59-1