1,2,3-Thiadiazol-4-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1294-5G
APOSOR1294-5GEA 207 CHF
APOSOR1294-5G
1,2,3-Thiadiazol-4-carbonsäure
1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₃H₂N₂O₂S
Melting Pt: 227…228 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052099
CAS-Nummer: 4100-13-4