7-Chlor-2-tetralon
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
7-Chloro-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-one
OR12937-1G
OR12937-250MG
APOSOR12937-1GEA
394
CHF
APOSOR12937-1G
APOSOR12937-250MG
7-Chlor-2-tetralon
7-Chlor-2-tetralon
Formel:
C₁₀H₉ClO MW: 180,63 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04038575 CAS-Nummer: 17556-19-3 |