4-Nitrobenzolsulfonsäurehydrat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR12921-100G OR12921-25G OR12921-5G
APOSOR12921-100GEA 383 CHF
APOSOR12921-100G APOSOR12921-25G APOSOR12921-5G
4-Nitrobenzolsulfonsäurehydrat
4-Nitrobenzolsulfonsäurehydrat
Formel: C₆H₅NO₅S
MW: 203,17 g/mol
Melting Pt: 95…97 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041886
CAS-Nummer: 138-42-1
EINECS: 205-329-5
UN: 2305
ADR: 8,II