3-Methylthiopropylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Aminopropyl Methyl Sulphide, 3-Methylmercaptopropylamine
OR12831-1G OR12831-5G
APOSOR12831-1GEA 71.3 CHF
APOSOR12831-1G APOSOR12831-5G
3-Methylthiopropylamine
3-Methylthiopropylamine
Formel: C₄H₁₁NS
MW: 105,20 g/mol
Siedepunkt: 169 °C
Dichte: 0.938 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 62 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041898
CAS-Nummer: 4104-45-4
EINECS: 223-875-2
UN: 2735
ADR: 8,III