1-Phenyl-1,3-butandion
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Phenylbutane-1,3-dione, 1-Benzoylacetone, Benzoylacetone, 1-Phenyl-1,3-butanedione
OR12814-5G
OR12814-25G
OR12814-100G
APOSOR12814-5GEA
26.2
CHF
APOSOR12814-5G
APOSOR12814-25G
APOSOR12814-100G
1-Phenyl-1,3-butandion
1-Phenyl-1,3-butandion
Formel:
C₆H₅C(O)CH₂C(O)CH₃ Melting Pt: 54…56 °C Dichte: 1.09 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008786 CAS-Nummer: 93-91-4 EINECS: 202-286-4 |