1-(3,5-Dichlorphenyl)biguanid Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1279-100G OR1279-25G OR1279-5G
APOSOR1279-100GEA 5130 CHF
APOSOR1279-100G APOSOR1279-25G APOSOR1279-5G
1-(3,5-Dichlorphenyl)biguanid Hydrochlorid
1-(3,5-Dichlorphenyl)biguanid Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₀Cl₃N₅
Melting Pt: 251…255 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 175205-04-6