4-Brom-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Bromoindazole
OR12759-25G
OR12759-5G
APOSOR12759-25GEA
69.6
CHF
APOSOR12759-25G
APOSOR12759-5G
4-Brom-1H-indazol
4-Bromo-1H-indazole
Formel:
C₇H₅BrN₂ MW: 197.04 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05664001 CAS-Nummer: 186407-74-9 |