2-(4-Boc-piperazino)-2-(4-methoxyphenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-{4-[(tert-Butyl)oxycarbonyl]piperazinyl}-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
OR12722-1G OR12722-5G
APOSOR12722-1GEA 165 CHF
APOSOR12722-1G APOSOR12722-5G
2-(4-Boc-piperazino)-2-(4-methoxyphenyl)essigsäure
2-(4-Boc-piperazino)-2-(4-methoxyphenyl)essigsäure
Formel: C₁₈H₂₆N₂O₅
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01862497
CAS-Nummer: 868260-17-7