4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR1272-1G OR1272-5G
APOSOR1272-1GEA 0 CHF
APOSOR1272-1G APOSOR1272-5G
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride 90%
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride
Formel: C₄H₃ClN₂OS
Siedepunkt: 104…108 °C/18mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173831
CAS-Nummer: 59944-65-9
UN: 3265
ADR: 8,III