Ethyl-5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1266-250MG OR1266-1G
APOSOR1266-250MGEA 55.7 CHF
APOSOR1266-250MG APOSOR1266-1G
Ethyl-5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate
Ethyl-5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate
Formel: C₈H₈BrNO₄
MW: 262,07 g/mol
Melting Pt: 71…73 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173773
CAS-Nummer: 104776-74-1