4-(3-Pyridyl)benzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(Pyridin-3-yl)benzaldehyde
OR12649-1G OR12649-25G OR12649-5G
APOSOR12649-1GEA 81.9 CHF
APOSOR12649-1G APOSOR12649-25G APOSOR12649-5G
4-(3-Pyridyl)benzaldehyd 95%
4-(3-Pyridyl)benzaldehyd
Formel: C₁₂H₉NO
Melting Pt: 51.7…53.7 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631910
CAS-Nummer: 127406-55-7