Homophthalsäureanhydrid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12643-100G OR12643-25G OR12643-5G
APOSOR12643-100GEA 342 CHF
APOSOR12643-100G APOSOR12643-25G APOSOR12643-5G
Homophthalsäureanhydrid
Homophthalsäureanhydrid
Formel: C₉H₆O₃
Melting Pt: 140…142 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006894
CAS-Nummer: 703-59-3
EINECS: 211-873-4