1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
OR12622-1G
OR12622-5G
OR12622-10G
APOSOR12622-1GEA
26.2
CHF
APOSOR12622-1G
APOSOR12622-5G
APOSOR12622-10G
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
Formel:
C₅H₆N₂O MW: 110,12 g/mol Melting Pt: 29…34 °C Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00460465 CAS-Nummer: 25016-11-9 |