4-Phenoxybenzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (4-Phenoxyphenyl)methanamine
OR12601-1G OR12601-5G OR12601-25G
APOSOR12601-1GEA 26.2 CHF
APOSOR12601-1G APOSOR12601-5G APOSOR12601-25G
4-Phenoxybenzylamine
4-Phenoxybenzylamine
Formel: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,25 g/mol
Siedepunkt: 138 °C/5mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01310836
CAS-Nummer: 107622-80-0