4-Phenoxypiperidin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12597-1G
OR12597-250MG
APOSOR12597-1GEA
34.8
CHF
APOSOR12597-1G
APOSOR12597-250MG
4-Phenoxypiperidin Hydrochlorid
4-Phenoxypiperidin Hydrochlorid
Formel:
C₁₁H₁₆ClNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02684106 CAS-Nummer: 3413-27-2 |