3-(2-Pyridyl)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-(Pyridin-2-yl)benzaldehyde
OR12577-1G
OR12577-250MG
OR12577-5G
APOSOR12577-1GEA
68
CHF
APOSOR12577-1G
APOSOR12577-250MG
APOSOR12577-5G
3-(2-Pyridyl)benzaldehyd
3-(2-Pyridyl)benzaldehyd
Formel:
C₁₂H₉NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02684103 CAS-Nummer: 85553-53-3 |