tert-Butyl-1,4-diazepane-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-BOC-hexahydro-1,4-diazepine, tert-Butyl 1,4-diazepane-1-carboxylate
OR1256-1G OR1256-5G OR1256-10G
APOSOR1256-1GEA 26.2 CHF
APOSOR1256-1G APOSOR1256-5G APOSOR1256-10G
tert-Butyl-1,4-diazepane-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-1,4-diazepane-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Siedepunkt: 95…110 °C/0.5mmHg
Dichte: 1.016 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00276987
CAS-Nummer: 112275-50-0