5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR1255-1G OR1255-100MG
APOSOR1255-1GEA 133 CHF
APOSOR1255-1G APOSOR1255-100MG
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
Formel: C₈H₆ClNO₂S₃
MW: 279.79 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00828611
CAS-Nummer: 215434-25-6
UN: 3261
ADR: 8 III