3-(2-Pyrrolidinyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(3-Pyridyl)pyrrolidine, (±)-Nornicotine, DL-Nornicotine, 3-(Pyrrolidin-2-yl)pyridine
OR12516-250MG OR12516-1G
APOSOR12516-250MGEA 26.2 CHF
APOSOR12516-250MG APOSOR12516-1G
3-(2-Pyrrolidinyl)pyridin
3-(2-Pyrrolidinyl)pyridin
Formel: C₉H₁₂N₂
MW: 148,21 g/mol
Siedepunkt: 107…108 °C/2mmHg
Dichte: 1.074 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 101 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00016913
CAS-Nummer: 5746-86-1