2-Hydroxy-3-methoxybenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12467-10G OR12467-1G OR12467-5G
APOSOR12467-10GEA 264 CHF
APOSOR12467-10G APOSOR12467-1G APOSOR12467-5G
2-Hydroxy-3-methoxybenzonitril
2-Hydroxy-3-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₇NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02261936
CAS-Nummer: 6812-16-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III