tert-Butyl-4-(3-ethoxy-3-oxopropanoyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Boc-4-(2-Ethoxycarbonyl-acetyl)piperidine
OR12465-5G
APOSOR12465-5GEA 66.2 CHF
APOSOR12465-5G
tert-Butyl-4-(3-ethoxy-3-oxopropanoyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-4-(3-ethoxy-3-oxopropanoyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formel: C₁₅H₂₅NO₅
MW: 299,37 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115569
CAS-Nummer: 479630-08-5