6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1246-1G
OR1246-5G
APOSOR1246-1GEA
87
CHF
APOSOR1246-1G
APOSOR1246-5G
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Formel:
C₅H₃ClN₂S MW: 158,61 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00173802 CAS-Nummer: 23576-81-0 |