4-(Brommethyl)-3-phenylisoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR12434-1G OR12434-500MG
APOSOR12434-1GEA 0 CHF
APOSOR12434-1G APOSOR12434-500MG
4-(Brommethyl)-3-phenylisoxazol
4-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole
Formel: C₁₀H₈BrNO
Melting Pt: 82.5…85 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00159724
CAS-Nummer: 2039-50-1
UN: 3261
ADR: 8,III