3-Methyl-5-isoxazolcarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid
OR12419-1G OR12419-250MG
APOSOR12419-1GEA 34.8 CHF
APOSOR12419-1G APOSOR12419-250MG
3-Methyl-5-isoxazolcarbonsäure
3-Methyl-5-isoxazolecarboxylic acid
Formel: C₅H₅NO₃
MW: 127,10 g/mol
Melting Pt: 210…213 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00464222
CAS-Nummer: 4857-42-5
EINECS: 225-454-9