(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-(Hydroxymethyl)-1-methylpyrazole, 1-Methylpyrazole-5-methanol
OR12407-1G
OR12407-250MG
OR12407-5G
APOSOR12407-1GEA
69.6
CHF
APOSOR12407-1G
APOSOR12407-250MG
APOSOR12407-5G
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
Formel:
C₅H₈N₂O MW: 112.13 g/mol Melting Pt: 57…60 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08556301 CAS-Nummer: 84547-61-5 |