(5-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12405-1G OR12405-5G
APOSOR12405-1GEA 0 CHF
APOSOR12405-1G APOSOR12405-5G
(5-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl)methanol 97%
(5-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl)methanol
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,24 g/mol
Melting Pt: 133.5…136 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09702371
CAS-Nummer: 930110-98-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III