1-Methyl-1H-pyrazol-5-carbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Methylpyrazole-5-carboxaldehyde, 5-Formyl-1-methylpyrazole
OR12399-1G OR12399-25G OR12399-5G
APOSOR12399-1GEA 26.2 CHF
APOSOR12399-1G APOSOR12399-25G APOSOR12399-5G
1-Methyl-1H-pyrazol-5-carbaldehyd
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formel: C₅H₆N₂O
Siedepunkt: 115 °C/15mmHg
Flash-Pt: 66.6 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03419801
CAS-Nummer: 27258-33-9