Methyl-3-(chlorocarbonyl)benzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR12388-1G OR12388-5G
APOSOR12388-1GEA 193 CHF
APOSOR12388-1G APOSOR12388-5G
Methyl-3-(chlorocarbonyl)benzoate 97%
Methyl-3-(chlorocarbonyl)benzoate
Formel: C₉H₇ClO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09702420
CAS-Nummer: 3441-03-0
UN: 3265
ADR: 8,III