2-Bromo-3-furoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR12387-100MG OR12387-250MG OR12387-500MG
APOSOR12387-100MGEA 173 CHF
APOSOR12387-100MG APOSOR12387-250MG APOSOR12387-500MG
2-Bromo-3-furoyl chloride
2-Bromo-3-furoyl chloride
Formel: C₅H₂BrClO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09702418
CAS-Nummer: 915707-69-6
UN: 3265
ADR: 8,II